SAB5500160
Anti-PAX-5 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP34, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
R$ 1.131,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.131,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP34, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chicken, mouse, dog
técnica(s)
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:50
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAX5(5079)
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)