Documentos Principais
CLS451515L
Corning® direct overhead drive assembly for ProCulture® spinner flasks
paddle assembly for 15L Proculture spinner flask w/ direct drive overhead motor, 1/cs
Sinônimo(s):
Corning container
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.680,00
R$ 1.680,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.680,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
R$ 1.680,00
Check Cart for Availability
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 4515-15L
Descrição geral
Direct drive paddle assembly for use with direct drive overhead motors on series 4510 and 4512, 15L Proculture® Spinner Flasks. The paddle assemblies can be used with either 100 mm or 120 mm direct drive center cap assemblies.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)