23184
Cloreto de Fmoc
BioReagent, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cloreto de 9-fluorenilmetoxicarbonila, Cloroformato de 9-fluorenilmetila, Fmoc-Cl
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
solid
pf
61-64 °C
62-64 °C (lit.)
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
chave InChI
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges