Documentos Principais
76737
Supelco
3-Ferrocenylpropionic anhydride
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (C)
Sinônimo(s):
1,1′′-[Oxybis(3-oxo-3,1-propanediyl)]bis-ferrocene
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.070,00
R$ 2.070,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.070,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H26Fe2O3
Número CAS:
Peso molecular:
498.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.070,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (C)
Formulário
crystals
qualidade
LiChropur
técnica(s)
HPLC: suitable
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.O=C(CC[C]3[CH][CH][CH][CH]3)OC(=O)CC[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/C16H16O3.2C5H5.2Fe/c17-15(11-9-13-5-1-2-6-13)19-16(18)12-10-14-7-3-4-8-14;2*1-2-4-5-3-1;;/h1-8H,9-12H2;2*1-5H;;
chave InChI
HFIVHNMBVHEMJQ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
László Szabó et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(1) (2019-01-10)
While intensive efforts are made to prepare carbon fiber reinforced plastics from renewable sources, less emphasis is directed towards elaborating green approaches for carbon fiber surface modification to improve the interfacial adhesion in these composites. In this study, we covalently