33484
1,8-Diazafluoren-9-one
Sinônimo(s):
Cyclopenta[1,2-b:4,3-b’]dipyridin-9-one
About This Item
Produtos recomendados
pf
229-233 °C
solubilidade
acetic acid: 10 mg/mL, clear
fluorescência
λex 470 nm; λem 570 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ncccc2-c3cccnc13
InChI
1S/C11H6N2O/c14-11-9-7(3-1-5-12-9)8-4-2-6-13-10(8)11/h1-6H
chave InChI
FOSUVSBKUIWVKI-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3