224M-1
Beta-Catenin (14) Mouse Monoclonal Antibody
clone 14, unconjugated, Cell Marque™
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (224M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (224M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (224M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (224M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (224M-18)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
concentração
1.0-5.0 μg/mL (predilute)
25-125 μg/mL (concentrate)
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotipo
IgG1
controle
fibromatosis of breast
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
membranous, nuclear
Categorias relacionadas
Descrição geral
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Artigos
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.
Conteúdo relacionado
Trusted IVDR-ready supplier of high-quality Cell Marque™ antibodies for diagnostic pathology and IHC, ensuring reliability and expert support.