V5255
Monoclonal Anti-Vimentin antibody produced in mouse
clone VIM-13.2, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-F5H288
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VIM-13.2, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, rat, human, rabbit, frog, mouse
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:500 using human fibroblasts cell extract
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Immunocytochemical localization of vimentin in normal and pathological tissue of mesenchymal origin.
- It can also be used in immunoblotting
- Immunofluorescence
- Further, anti-vimentin antibody can be used to distinguish tumors and metastatic lesions derived from sarcomas, lymphomas, and melanomas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
SAB4200716 Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal
clone VIM-13.2, purified from hybridoma cell culture
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3