21605
Patent blue V sodium salt
for microscopy
Sinônimo(s):
Acid blue 3 sodium salt, Food Blue 5 sodium salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Ensaio
5 — 10% Na basis
Formulário
powder
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
blue to very dark blue
faixa de pH
4.0-6.0
solubilidade
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1200 at 630-640 nm in water
≥50 at 405-415 nm in water
adequação
suitable for microscopy
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H32N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;+1/p-1
chave InChI
PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?