20780
Butyrylcholine iodide
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium iodide butyrate
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
powder
pf
85-89 °C
solubilidade
methanol: 1 g/10 mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CCCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NO2.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GALNBQVDMJRFGJ-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3