19589
L-2,4-Diaminobutyric acid monohydrochloride
≥98.0% (AT), ≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
DAB
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (AT)
≥98.0% (TLC)
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +24±2°, c = 1.2% in 6 M HCl
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
pf
≥220 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
chave InChI
BFPDKDOFOZVSLY-DFWYDOINSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3