RDD028
Ethanolamine hydrochloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Colamine hydrochloride, Ethanolamine chloride, 2-Aminoethanol hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥99.0%
qualidade
free-flowing
pKa (25 °C)
9.5
pf
82-84 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCO.[H]Cl
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
chave InChI
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in overnight incubation of the tips to attach primary amine groups at the tip surface[1]
- in the preparation of DMEM (dulbecco′s modified eagle′s medium)/F-12 media to culture human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) cells derived from MMTV-HER2 transgenic mouse mammary tumors[2]
- to administer the cultures to study its effect on the endogenous phosphatidyl ethanolamine pool and autophagy process[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Suitable for molecular biology
- Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in the lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and product specifications
Outras notas
Informações legais
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.