15826
Tetradecyl-β-D-maltoside
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
n-Tetradecyl β-D-maltopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Ensaio
≥99.0% (TLC)
forma
solid
peso molecular
538.67 g/mol
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C26H50O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-34-25-23(33)21(31)24(18(16-28)36-25)37-26-22(32)20(30)19(29)17(15-27)35-26/h17-33H,2-16H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-/m1/s1
chave InChI
UKPROSIGWJBJGA-IWODYCRQSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3