Documentos Principais
718211
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazole-2-sulfonyl chloride
95%
Sinônimo(s):
1-Methyl-1H-imidazole-2-sulfonyl chloride, 2-Chlorosulfonyl-1-methylimidazole
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.411,00
R$ 1.411,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.411,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5ClN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
180.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.411,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
66-71 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cn1ccnc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2S/c1-7-3-2-6-4(7)10(5,8)9/h2-3H,1H3
chave InChI
VIGPKJYEYGGCLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Xingnan Li et al.
Steroids, 99(Pt A), 84-90 (2014-12-30)
Estrogen metabolites are important biomarkers to evaluate cancer risks and metabolic diseases. Due to their low physiological levels, a sensitive and accurate method is required, especially for the quantitation of unconjugated forms of endogenous steroids and their metabolites in humans.