09626
Protoporphyrin IX dimethyl ester
~90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Dimethyl 8,13-divinyl-3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropionate, Ooporpyhrin dimethyl ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~90% (HPLC)
Formulário
powder
pf
225-228 °C (lit.)
solubilidade
DMSO: soluble
THF: soluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5C)c(C)c4C=C)c(C)c3C=C
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5C)c(C)c4C=C)c(C)c3C=C
InChI
1S/C36H38N4O4/c1-9-23-19(3)27-15-28-21(5)25(11-13-35(41)43-7)33(39-28)18-34-26(12-14-36(42)44-8)22(6)30(40-34)17-32-24(10-2)20(4)29(38-32)16-31(23)37-27/h9-10,15-18,38-39H,1-2,11-14H2,3-8H3/b27-15-,28-15-,29-16-,30-17-,31-16-,32-17-,33-18-,34-18-
chave InChI
XNCGCBXDDMJCKW-MFBGAUBSSA-N
Informações sobre genes
human ... TERT(7015)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?