Documentos Principais
329878
Sigma-Aldrich
Água-18O
(for PET), 97 atom % 18O
Sinônimo(s):
Água 18O
About This Item
Fórmula linear:
H218O
Número CAS:
Peso molecular:
20.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
Normalized with respect to hydrogen
Nível de qualidade
pureza isotópica
97 atom % 18O
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
técnica(s)
PET imaging: suitable
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
compatibilidade
(for PET)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Descrição geral
A água-18O é um análogo isotópico da água.
Aplicação
Água-18O é uma água isotopicamente modificada, adequada para aplicações de PET.
Ela pode ser usada:
  • em paleoclimatologia, hidrologia e ecologia vegetal para determinar a análise de isótopos de oxigênio estáveis no solo de celulose vegetal usando δ18O;[1]
  • para determinar a difusão de umidade em cristais usando espectrometria de massa de íons secundários (SIMS).[2]
Embalagem
Envasado em frascos de soro vedados com septo.
Este produto pode estar disponível em estoque a granel e pode ser envasado sob demanda. Para informações sobre preço, disponibilidade e embalagem, entre em contato com o atendimento ao cliente para isótopos estáveis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Diffusion of Water Species in Yttria-Stabilized Zirconia
Duong T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 92(11), 2731-2737 (2009)
Separating soil and leaf water 18O isotopic signals in plant stem cellulose
Sternberg, Leonel da Silveira Lobo and Anderson, William T and Morrison, Kanema
Geochimica et Cosmochimica Acta, 67(14), 2561-2566 (2003)
Christian Berk et al.
FEBS letters, 595(2), 230-240 (2020-10-29)
Identifying the targetome of a microRNA is key for understanding its functions. Cross-linking and immunoprecipitation (CLIP) methods capture native miRNA-mRNA interactions in cells. Some of these methods yield small amounts of chimeric miRNA-mRNA sequences via ligation of 5'-phosphorylated RNAs produced
Elizabeth A Rettedal et al.
MicrobiologyOpen, 4(2), 208-219 (2015-02-05)
Current limitations in culture-based methods have lead to a reliance on culture-independent approaches, based principally on the comparative analysis of primary semantides such as ribosomal gene sequences. DNA can be remarkably stable in some environments, so its presence does not
Andrew J Thompson et al.
Cell host & microbe, 27(5), 725-735 (2020-04-17)
Hemagglutinins (HAs) from human influenza viruses adapt to bind α2-6-linked sialosides, overcoming a receptor-defined species barrier distinct from the α2-3 specificity of avian virus progenitors. Additionally, human-adapted HAs gain glycosylation sites over time, although their biological function is poorly defined.