T60453
Triethyl orthoformate
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
1,1,1-Triethoxymethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.11 (vs air)
pressão de vapor
2.9 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
pb
146 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Precursor for the controlled release of ethylformate(EF) vapor.
- Solvent in the experimental determination of the solubility of ε-CL-20 at different temperatures (ranging from 278.15 to 318.15K) and a constant pressure of 0.1 MPa.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup