95302
Peróxido de hidrogênio
purum p.a., ≥30% (RT)
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
23.3 mmHg ( 30 °C)
grau
purum p.a.
Ensaio
≥30% (RT)
forma
solution
adequação da reação
reagent type: oxidant
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
adequação
corresponds for appearance of solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1