900501
Potassium carbonate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensaio
99%
Formulário
powder
qualidade
free-flowing
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
pf
891 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- Improved 2-pyridyl reductive homocoupling reaction using biorenewable solvent: A detailed examination of using potassium carbonate in an enhanced reductive homocoupling of 2-pyridyl compounds in a biorenewable solvent, showcasing a sustainable approach to chemical synthesis (Webb et al., 2023).
- Fe(3)O(4)@void@C-Schiff-base/Pd yolk-shell nanostructures as a nanocatalyst for Suzuki coupling reaction: Discusses the development of a palladium-based nanocatalyst supported by potassium carbonate for improved Suzuki coupling reactions, an important reaction in organic chemistry (Barzkar et al., 2023).
- Enhanced LC-ESI-MS/MS Sensitivity by Cationic Derivatization of Organophosphorus Acids: Study on enhancing liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry sensitivity using potassium carbonate, improving the detection of organophosphorus acids (Shamai Yamin et al., 2023).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.