S7545
Acetato de sódio
BioXtra, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido acético
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
<0.01% Insoluble matter
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.03%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- in the isolation of DNA from bacterial samples of the human gastrointestinal tract[2]
- as a component of RNA elution buffer for the preparation of infrared (IR) fluorescent probes in northern blot technique[3]
- in the lysis buffer for cellular lysis to detect reversible oxidation of protein tyrosine phosphatases (PTPs) with the cysteinyl-labeling assay using IMR90 fibroblasts[4]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)