676918
Dissulfeto de carbono
ACS reagent, ≥99.9%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
2.67 (vs air)
pressão de vapor
5.83 psi
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
212 °F
Lim. expl.
50 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
H2S, passes test (lim. ~1.5 ppm)
SO2, passes test (lim. ~2.5 ppm)
≤0.05% water
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.627 (lit.)
p.e.
46 °C (lit.)
pf
−112-−111 °C (lit.)
densidade
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
chave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To synthesize hydroxynaphthyl ketones via Friedel-Crafts acylation and demethylation.
- In the regioselective bromination of binaphthols.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?