Documentos Principais
CX0395
Supelco
Carbon Disulfide
Carbon Disulfide
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Carbon Disulfide, Carbon Bisulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CS2
Número CAS:
Peso molecular:
76.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191602
Número do índice EC:
200-843-6
Ensaio:
≥99.9% (GC)
p.e.:
46.5 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
398 hPa ( 20 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
398 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.05% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
APHA: ≤10
p.e.
46.5 °C/1013 hPa
pf
-111.6 °C
temperatura de transição
flash point -30 °C
solubilidade
2.1 g/L
densidade
1.26 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
chave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
CX0395-6 and CX0395-5 are packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay (GC): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Hydrogen sulfide (H2S): To pass test (about 1.5 ppm)
Sulfur dioxide (SO2): To pass test (about 2.5 ppm)
Water (H2O): 0.05% max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review