Documentos Principais
902780
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide solution
5.0 M in hexane
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 416,00
100 ML
R$ 961,00
R$ 416,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 416,00
100 ML
R$ 961,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CS2
Número CAS:
Peso molecular:
76.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
R$ 416,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
liquid
concentração
5.0 M in hexane
índice de refração
n/D 1.434
densidade
0.832 g/mL
cadeia de caracteres SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
chave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Valuable building block offered as a solution in hexane for more convenient handling.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
< -30.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)