Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
650544
Sigma-Aldrich
Mistura de isômeros de hexano
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
Sinônimo(s):
Hexanos, Iso-hexano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14
Número CAS:
Peso molecular:
86.18
Beilstein:
1730733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.06
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Mistura de isômeros de hexano, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
grau
HPLC Plus
for residue analysis
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
≥98.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
437 °F
Lim. expl.
7.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
resíduo de evaporação
≤0.0001%
resíduo halogenado
≤10 ng/L
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
68-70 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
adequação
suitable for residue analysis
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Hexano suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
Sigma-Aldrich
34859
Hexano
Hexanes, 98.5% OmniSolv® HR-GC
Supelco
HX0297
Hexanes, 98.5%
Hexano suitable for HPLC, ≥95%
Sigma-Aldrich
270504
Hexano
Hexano Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1555
Hexano