63095
Magnesium perchlorate
puriss. p.a., drying agent, ACS reagent, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Formulário
powder or chunks
Impurezas
≤0.005 meq/g free acid (as HClO4)
≤0.025 meq/g free alkali (as MgO)
≤8% water
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
chave InChI
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?