60832
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, Ni ≤0.001%, ≥99.0% (KT)
Sinônimo(s):
Cobaltous nitrate, Cobaltous nitrate hexahydrate, Nitric acid, cobalt(II) salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (KT)
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cobalt
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
pf
55 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
chave InChI
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)