571261
Piperidine
biotech. grade, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Hexahydropyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
biotech. grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
23 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
técnica(s)
DNA sequencing: suitable
Impurezas
<0.3% water
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pb
106 °C (lit.)
106 °C
pf
−13 °C (lit.)
solubilidade
organic solvents: soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
densidade
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Absorção UV
λ: 290 Amax: <1.000
λ: 370 Amax: <0.050
cadeia de caracteres SMILES
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
chave InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup