426466
Methylamine solution
40 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Monomethylamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.07 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
280 mmHg ( 20 °C)
659 mmHg ( 40 °C)
temperatura de autoignição
806 °F
concentração
40 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.37
pb
48 °C
densidade
0.897 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
chave InChI
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may be used in the synthesis of the following:
- 9-fluorenylmethyl N-methylcarbamate and tert-butyl N-methylcarbamate
- 7-methylamino-2-(2-quinolyl)tropone
- 2,5-meso-pyrrolidines
- 2-(4-chlorophenyl)-N-methylacetamide
- 1,3-benzoxazine derivatives from eugenol
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?