Documentos
8.21014
Sigma-Aldrich
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate, Butyl diglycol acetate, Acetic acid 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
204.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-685-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
290 °C
potência
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
5640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.0-5.3 % (v/v)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
244-250 °C/1013 hPa
pf
-32 °C
temperatura de transição
flash point 102 °C
densidade
0.98 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup