Documentos
1.05591
Supelco
Sodium hydroxide solution
min. 27% (1.30), for analysis (for the determination of nitrogen) EMSURE®
Sinônimo(s):
Sodium hydroxide solution
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Hidróxido de sódio, for analysis (for the determination of nitrogen) EMSURE®
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
forma
liquid
concentração
≥27.0% (acidimetric)
Impurezas
≤0.0001% Total nitrogen (N)
≤0.0005% Al (Aluminium)
≤0.0005% Fe (Iron)
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Phosphate (PO4)
≤0.001% Silicate (SiO2)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.004% Chloride (Cl)
≤1.0% Carbonate (as Na2CO3)
pH
14 (20 °C in H2O)
densidade
1.30 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 27.0 %
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.004 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.