398098
Hydriodic acid
contains no stabilizer, ACS reagent, 55%
Sinônimo(s):
Hydriotic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
55%
55.0-58.0% (ACS specification)
forma
liquid
não contém
stabilizer
Impurezas
≤0.75% I2
resíduo de ignição
≤0.01%
pb
127 °C (lit.)
densidade
1.7 g/mL at 25 °C
traços de ânion
bromide, chloride (as Cl-): ≤0.05%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
chave InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may be used in the following processes:
- Deiodination process during the synthesis of partially fluorinated pyridinium bromides.
- As a reducing agent for oxidized graphene nanoribbons (OGN).
- In combination with red phosphorus to reduce pseudoephedrine in the synthesis of methamphetamine.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1