grau
ACS reagent
pressão de vapor
1 mmHg ( 210.9 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
powder or crystals
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.005% insolubles
resíduo de ignição
≤0.05%
pH
4.5-6.5 (25 °C, 50 g/L)
traços de ânion
Cl- and Br-: ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Ba: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
N.I
InChI
1S/HI.H3N/h1H;1H3
chave InChI
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The high yield and regioselective conversion of an unactivated aziridine to an oxazolidinone using carbon dioxide with ammonium iodide as the catalyst
Aplicação
Chemoselective Bromination of Active Methylene and Methyne Compounds by Potassium Bromide, Hydrochloric Acid and Hydrogen Peroxide
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)