752851
Hydriodic acid
57 wt. %, distilled, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Hydriotic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
distilled
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
liquid
concentração
57 wt. %
pb
127 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
chave InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1