360511
4-metil-2-pentanona
ACS reagent, ≥98.5%
Sinônimo(s):
Isobutilmetilcetona, Isopropilacetona, MIBK, Metilisobutilcetona
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
15.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
840 °F
Lim. expl.
1.2-8 %, 93 °F
Impurezas
≤0.002 meq/g Titr. acid
≤0.100% water
resíduo de evaporação
≤0.0050%
cor
APHA: ≤15
clear
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
pb
117-118 °C
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare (R)-(-)-4-methyl-2-pentanol via asymmetric hydrogenation in the presence of silica-supported starch-polysulfosiloxane-platinum complex (SiO2-ST-Si-S-Pt).
- In the preparation of jet-fuel-range alkene [C10 and C11 branched alkanes] via aldol condensation reaction with furfural followed by hydrodeoxygenation reaction.
- Extracting agent for silver, gold and other rare elements from cyanide solutions.
Características e benefícios
- Low density
- Viscosity.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup