108707
2-Methyl-3-pentanone
97%
Sinônimo(s):
Ethyl isopropyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
pb
113 °C (lit.)
densidade
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
HYTRYEXINDDXJK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup