30721
Ácido clorídrico
≥37%, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, APHA: ≤10
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ácido clorídrico, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
1.3 (vs air)
pressão de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Ensaio
≥37%
forma
liquid
Impurezas
≤0.00005% free chlorine (Cl)
≤0.0001% ammonium (NH4)
≤0.005% non-volatile matter
resíduo de ignição
≤0.0005% (as SO4)
cor
APHA: ≤10
pb
>100 °C (lit.)
densidade
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤1 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.02 mg/kg
Be: ≤0.02 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Monitoramento da extração de cobre do lixiviado do esterco de frango usando um eletrodo de alumínio como indicador.: O ácido clorídrico é empregado no processo de extração de cobre do esterco de frango, demonstrando seu papel na gestão ambiental e de resíduos (Kugeria et al., 2019).
- Composição e propriedades físico-químicas dos sedimentos inferiores na parte sul do reservatório de Bratsk (Rússia).: Este estudo utiliza ácido clorídrico para analisar a composição e as propriedades dos sedimentos do reservatório, contribuindo para a avaliação da qualidade da água e para o monitoramento ambiental (Rzetala et al., 2019).
- Recuperação aprimorada de alumina de impurezas do alumínio secundário para produção de pó de γ-alumina nanoestruturada de alta pureza: Estudo cinético.: O ácido clorídrico é utilizado para recuperar a alumina de impurezas do alumínio, destacando sua importância na reciclagem e na ciência de materiais (Mahinroosta et al., 2018).
- Citocalasinas de Phomopsis sp derivado de sedimentos marinhos australianos. (CMB-M0042F): As adições intramoleculares mediadas por ácido melhoram a diversidade química.: Esta pesquisa demonstra o uso de ácido clorídrico na facilitação de cicloadições intramoleculares, aumentando a diversidade química na síntese natural do produto (Shang et al., 2017).
- Análise microbiana e química de amostras de drogas ilícitas confiscadas de diferentes áreas do Paquistão.: O ácido clorídrico é aplicado na análise química de drogas ilícitas, auxiliando em esforços forenses e de aplicação da lei (Hussain et al., 2016).
Outras notas
O artigo número 30721-4X2.5L-M será descontinuado. Encomende o frasco único 30721-2.5L-M, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
O artigo número 30721-6X1L será descontinuado. Encomende o frasco único 30721-1L, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
O artigo número 30721-6X1L-M será descontinuado. Encomende o frasco único 30721-1L-M, que é fisicamente idêntico, com exatamente as mesmas especificações.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1