product name
Ácido clorídrico, ACS reagent, 37%
grau
ACS reagent
Agency
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
densidade de vapor
1.3 (vs air)
pressão de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Ensaio
36.5-38.0% (ACS specification)
37%
forma
liquid
Impurezas
≤1 ppm free chlorine
resíduo de ignição
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10, free from suspended matter or sediment
pH
<1
pb
>100 °C (lit.)
densidade
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
sulfite (SO32-): ≤1 ppm
traços de cátion
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Monocloração oxidativa altamente seletiva para sintetizar intermediários orgânicos: 2-Clorotolueno, 2-cloroanilina, 2-clorofenol e 2-cloro-4-metilfenol
Halogenação prática de compostos carbonila α,β-insaturados com OXONE® e ácido hidrohálico (HBr, HCl)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.