Documentos
84378
Sigma-Aldrich
Ácido nítrico
puriss. p.a., 65.0-67.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
63.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
38060304
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
grau
puriss. p.a.
Ensaio
65.0-67.0%
forma
liquid
resíduo de ignição
≤0.0005% (as SO4)
pH
<1.0
pb
120.5 °C (lit.)
densidade
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
traços de cátion
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Hg: ≤0.005 mg/kg
K: ≤0.05 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O ácido nítrico (HNO3) é um ácido mineral forte e altamente corrosivo. Em HNO3, o elemento nitrogênio exibe estado de oxidação +5. A solução de ácido nítrico 10% (v/v) é útil para limpar vidrarias de laboratório. A reação de HNO3 com várias superfícies de óxido mineral/pó mineral natural e sintético foi estudada em um reator de baixa pressão de Knudsen operando a 298 K.
Aplicação
O ácido nítrico (HNO3) pode ser usado nos seguintes estudos:
  • Oxidação de nanotubos de carbono de paredes múltiplas (MWCNT).
  • Remoção de catalisador de metais de transição dos nanotubos de carbono de parede única (SWNTs) durante sua purificação.
  • Determinação de Pb e Cd em níveis de traço no meio aquoso por espectrometria de absorção atômica com chama.
  • Preparo de dióxido de chumbo (PbO2).
Usado para a decomposição de amostras orgânicas e inorgânicas para detecção de mercúrio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ácido nítrico 0.1&#160;M HNO3 in water (0.1N), eluent concentrate for IC
Supelco
16355
Ácido nítrico
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 590-590 (1994)
Eduardo Carasek et al.
Talanta, 56(1), 185-191 (2008-10-31)
The need for highly reliable methods for the determination of trace elements has been recognised in analytical chemistry and environmental science. A method for the trace analysis of Pb and Cd in natural waters is described. In a preconcentration step
Oxidation of multiwalled carbon nanotubes by nitric acid.
Rosca ID, et al.
Carbon, 43(15), 3124-3131 (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 698-698 (1994)
Heterogeneous reactivity of gaseous nitric acid on Al2O3, CaCO3, and atmospheric dust samples: A Knudsen cell study.
Hanisch F and Crowley JN.
The Journal of Physical Chemistry A, 105(13), 3096-3106 (2001)