12090
Calcium sulfate hemihydrate
purum, ≥97.0%
Sinônimo(s):
Calcium sulphate hemihydrate, Gypsum hemihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Ensaio
≥97.0%
cadeia de caracteres SMILES
O.[Ca++].[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ca.2H2O4S.H2O/c;;2*1-5(2,3)4;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+2;;;/p-4
chave InChI
ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1