Documentos Principais
228702
Sigma-Aldrich
Sodium metaborate hydrate
Selecione um tamanho
500 G
R$ 373,00
R$ 373,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 G
R$ 373,00
About This Item
Fórmula linear:
NaBO2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
65.80 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Formulário:
powder or crystals (or granules)
R$ 373,00
Previsão de entrega em26 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder or crystals (or granules)
Nível de qualidade
concentração
7.7-10.7% NaOH (titration)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Na.H2O/c2-1-3;;/h;;1H2/q-1;+1;
chave InChI
UYAQHLFAIDLZLE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Minimizing water utilization in hydrolysis of sodium borohydride: the role of sodium metaborate hydrates.
Marrero-Alfonso EY, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 32(18), 4723-4730 (2007)
Synthesis, crystal structure and dehydration kinetics of NaB(OH)4?2H2O.
Kanturk A, et al.
Korean Journal of Chemical Engineering, 25(6), 1331-1337 (2008)