215473
Ammonium cerium(IV) nitrate
ACS reagent, ≥98.5%
Sinônimo(s):
CAN, Ceric ammonium nitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥98.5%
forma
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
≤0.05% insol. dil. H2SO4
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
traços de cátion
Fe: ≤0.005%
cadeia de caracteres SMILES
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
chave InChI
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3