Documentos Principais
Z803871
Hellma® cylindrical absorption cuvettes
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 280 μL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.117,00
R$ 3.117,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.117,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
R$ 3.117,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Materiais
Suprasil® quartz
descrição
with 2 polished windows
fabricante/nome comercial
Hellma (120-QS)
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Profundidade
3.5 mm
volume da câmara
280 μL
percurso óptico
1 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
with PTFE stopper
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)