Documentos Principais
Z805963
Hellma® cuvettes, demountable cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.1 ± 0.005 mm, chamber volume 26 μL
Sinônimo(s):
Demountable optical cells
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.940,00
R$ 2.940,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.940,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
R$ 2.940,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Materiais
Suprasil® quartz
fabricante/nome comercial
Hellma (106-QS)
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L
45 mm × 12.5 mm
volume da câmara
26 μL
percurso óptico
0.1 ± 0.005 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
cells with detachable windows, rectangular cells
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Larissa Smulders et al.
International journal of molecular sciences, 21(17) (2020-08-23)
HspA1A, a molecular chaperone, translocates to the plasma membrane (PM) of stressed and cancer cells. This translocation results in HspA1A's cell-surface presentation, which renders tumors radiation insensitive. To specifically inhibit the lipid-driven HspA1A's PM translocation and devise new therapeutics it