Documentos Principais
Z801666
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.2 mm, chamber volume 12.4 μL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.712,00
R$ 9.712,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.712,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
R$ 9.712,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Materiais
Suprasil® quartz
fabricante/nome comercial
Hellma 170.700-QS
Parâmetros
200-2500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
volume da câmara
12.4 μL
percurso óptico
0.2 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 17.5 mm x 3.5 mm rectangular
2 windows polished aperture.
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)