Documentos Principais
Z626996
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 390 μL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.434,00
R$ 5.434,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.434,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
R$ 5.434,00
Previsão de entrega em02 de abril de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Materiais
Suprasil® quartz
fabricante/nome comercial
Hellma 176.700-QS
Parâmetros
200-2,500 nm spectral range
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
A × L × P
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
centro da abertura A
15 mm , aperture
volume da câmara
390 μL
percurso óptico
10 mm
método de detecção
photometric
Descrição geral
2 windows polished aperture.
flowthrough cells with 2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 11mm × 3.5mm rectangular
Embalagem
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informações legais
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)