Y0001950
Phosphatidylcholine from soya bean
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Phosphatidylcholine (Soy)
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
phosphatidylcholine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
chave InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)