Documentos Principais
Y0001746
Hexylresorcinol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5C6H3-1,3-(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
194.27
Beilstein:
2048312
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hexylresorcinol
fabricante/nome comercial
EDQM
p.e.
333-335 °C (lit.)
pf
65-67 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCc1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
chave InChI
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Hexylresorcinol for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
388.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
198 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)