Y0001194
Resveratrol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,4′,5-Tri-hidroxi-trans-estilbeno, 5-[(1E)-2-(4-hidroxifenil)etenil]-1,3-benzenodiol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
resveratrol
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
chave InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)