Documentos Principais
PHL89539
Resveratrol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3,4′,5-Tri-hidroxi-trans-estilbeno, 5-[(1E)-2-(4-hidroxifenil)etenil]-1,3-benzenodiol
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 2.490,00
R$ 2.490,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 2.490,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
228.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.490,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
chave InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Aplicação
Inibidor seletivo de COX−1.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)