Documentos Principais
1602105
USP
Resveratrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3,4′,5-Tri-hidroxi-trans-estilbeno, 5-[(1E)-2-(4-hidroxifenil)etenil]-1,3-benzenodiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
228.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
resveratrol
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
chave InChI
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Inibidor seletivo de COX−1.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Xiaodong Sun et al.
Cancer medicine, 9(22), 8685-8700 (2020-10-12)
Aberrant signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) signaling promotes the initiation and progression of cancer in humans by either inhibiting apoptosis or inducing cell proliferation, angiogenesis, invasion, and metastasis. The role of resveratrol(RES)in inhibiting the STAT3 signaling pathway