Y0000053
17α-Dihydroequilin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-Equilol, Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17α-diol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
equilin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1C2(C(CC1)C3=CCc4c(ccc(c4)O)C3CC2)C
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16-17,19-20H,2,6-9H2,1H3
chave InChI
NLLMJANWPUQQTA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)